Learn More
Dichlor(1,5-Cyclooctadiene)ruthenium(II), Polymer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305998
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50982-12-2
Summenformel C8H12Cl2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 280.15
MDL-Nummer MFCD00171304
InChI-Schlüssel DMRVBCXRFYZCPR-PHFPKPIQSA-L
Synonym dichloro cycloocta-1,5-diene ruthenium ii, dichloro 1,5-cyclooctadiene ruthenium ii, 1,5-cyclooctadiene, z,z-; dichlororuthenium
PubChem CID 91884784
IUPAC-Name (5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Dichlorruthenium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ru++].C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
Namenshinweis Polymer
Schmelzpunkt 200°C (decomposition)
Farbe Braun bis Schwarz
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver