Learn More
Dichloro[1,1'-bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen]Palladium(II), Pd 16.3 %, Thermo Scientific Chemicals
Kupplungsreaktionen, Suzuki-Kupplungen
Chemische Identifikatoren
CAS | 95408-45-0 |
---|---|
Summenformel | C26H44Cl2FeP2Pd |
Molekulargewicht (g/mol) | 651.75 |
MDL-Nummer | MFCD08064219 |
InChI-Schlüssel | DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | [1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride; PdCl2(dtbpf) |
IUPAC-Name | Dichloro[1,1'-bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) |
SMILES | [Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Verpackt unter Argon
Chemische Identifikatoren
95408-45-0 | |
651.75 | |
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N | |
Dichloro[1,1'-bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) |
C26H44Cl2FeP2Pd | |
MFCD08064219 | |
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride; PdCl2(dtbpf)Mehr anzeigen | |
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C |
Spezifikation
Dichloro[1,1'-bis (di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium (II) | |
Rot | |
MFCD08064219 | |
Soluble in dichloromethane and chloroform. Partially soluble in acetone,alcohols,tertrahydrofuran and dioxane. | |
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C | |
651.75 | |
Pd 16,3% |
95408-45-0 | |
C26H44Cl2FeP2Pd | |
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride; PdCl2(dtbpf) | |
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N | |
Dichloro[1,1'-bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) | |
651.77 | |
Kristallin |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319
missing translation for 'tsca' : Nein
missing translation for 'storageNote' :
- Verpackt unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern