Learn More
Dicarbonylbis(Cyclopentadienyl)titan(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384467
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11384467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039571.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 12129-51-0 | C12H12O2Ti | 236.09 g/mol
It is used as an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12129-51-0
Summenformel C12H12O2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 236.09
MDL-Nummer MFCD00143762
InChI-Schlüssel AGUCYLATRKJGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicarbonylbis cyclopentadienyl titanium ii, acmc-1bra9, bis oxomethylidene titanium;cyclopenta-1,3-diene
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicarbonylbis(cyclopentadienyl)titanium(II)
Schmelzpunkt 90°C (decomposition)
Siedepunkt 60°C (0.001 mmHg)(sublimation)
Menge 2 g
UN-Nummer UN3466
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 234.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin