Learn More
Dibutyltin-Dilaurat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11995851
Marke: Thermo Scientific Acros 382690050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 205.0°C (12.0 mmHg)
Chemischer Name oder Material Dibutyltin dilaurate
Schmelzpunkt 16.0°C to 18.0°C
CAS 77-58-7
Farbe Gelb
Physikalische Form Ölhaltige Flüssigkeit
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 94%
Summenformel C32H64O4Sn
Strukturformel [CH3(CH2)3]2Sn[OC(O)CH2(CH2)9CH3]2
Flammpunkt 149°C
Merck Index 15,3047
Synonym Dodecanoic acid 1, 1';-(dibutylstannylene) ester
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and aceton
Molekulargewicht (g/mol) 631.57
Formelmasse 631.57
Reinheit (%) 94%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4690 to 1.4730 (20°C, 589nm)
Relative Dichte 1.05
Dichte 1.0500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibutyltin dilaurate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.