Learn More
Dibutylsebacat, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697844 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10697844
Marke: Thermo Scientific Acros 406650025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 109-43-3 | C18H34O4 | 314.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-43-3
Summenformel C18H34O4
Molekulargewicht (g/mol) 314.46
MDL-Nummer MFCD00027218
InChI-Schlüssel PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbs
PubChem CID 7986
IUPAC-Name Dibutyldecandioat
SMILES CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyl sebacate
Schmelzpunkt -12°C
Dichte 0.9400g/mL
Flammpunkt 167°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 91% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3OCO(CH2)8COO(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.4400 to 1.442
Menge 2.5 kg
Relative Dichte 0.94
Formelmasse 314.46
Reinheit (%) 93%
Physikalische Form Flüssigkeit