Learn More
Dibutylsebacat, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dibutyl sebacate |
Schmelzpunkt | -12°C |
Dichte | 0.9400g/mL |
Flammpunkt | 167°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 91% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3(CH2)3OCO(CH2)8COO(CH2)3CH3 |
Brechungsindex | 1.4400 to 1.442 |
Menge | 1 kg |