Learn More
Dibrommethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428683
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dibromomethane is used as solvent in organic synthesis. It acts as an intermediate in the manufacture of specialty chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals. It is useful as extractant and utilized for the determination of 5-nitroimidazoles (5-NDZ) in environmental waters. It is involved in the convertion of catechols to their methylenedioxy derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dibrommethan wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Spezialchemikalien, Agrochemikalien und Pharmazeutika. Es ist als Extraktionsmittel nützlich und wird für die Bestimmung von 5-Nitroimidazolen (5-NDZs) in Gewässern verwendet. Es ist an der Umwandlung von Katecholen in ihre Methylendioxyderivate beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform, Aceton, Ether und Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Aluminium und Magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-95-3
Summenformel CH2Br2
Molekulargewicht (g/mol) 173.835
MDL-Nummer MFCD00000168
InChI-Schlüssel FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068
PubChem CID 3024
ChEBI CHEBI:47077
IUPAC-Name Dibrommethan
SMILES C(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromomethane
Namenshinweis Stabilized with 50ppm BHT
Schmelzpunkt -53°C
Dichte 2.495
Siedepunkt 96°C to 98°C
Brechungsindex 1.541
Menge 500 g
UN-Nummer UN2664
Beilstein 969143
Merck Index 14,6061
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,chloroform,acetone,ether and alcohol.
Formelmasse 173.85
Reinheit (%) 99%