Learn More
Dibenzylsuccinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Dibenzyl-Succinat wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Dibenzyl-Succinat wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dibenzyl succinate |
Schmelzpunkt | 42°C to 47°C |
Dichte | 1.256 |
Siedepunkt | 245°C (15 mmHg) |
Brechungsindex | 1.596 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1916056 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 298.34 |
Reinheit (%) | 98% |