Learn More
Dibenzyl 5-Aminoisophthalat, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dibenzyl 5-aminoisophthalate |
Schmelzpunkt | 116°C to 118°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 744276 |
Formelmasse | 361.4 |
Reinheit (%) | 96% |