Learn More
Dibenzofuran-4 -Boronsäure,98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399805
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100124-06-9
Summenformel C12H9BO3
Molekulargewicht (g/mol) 212.011
MDL-Nummer MFCD00092336
InChI-Schlüssel ZXHUJRZYLRVVNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzofuran-4-boronic acid, dibenzo b,d furan-4-ylboronic acid, 4-dibenzofuranyl boronic acid, 4-dibenzofuranboronic acid, 4-dibenzofuranboronicacid, 4-dibenzofuranylboronic acid, boronic acid, 4-dibenzofuranyl, dibenzo b,d furan-4-boronic acid, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid
PubChem CID 2734328
IUPAC-Name Dibenzofuran-4-ylboronsäure
SMILES B(C1=C2C(=CC=C1)C3=CC=CC=C3O2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzofuran-4-boronic acid
Schmelzpunkt 286°C to 291°C
Menge 5 g
Beilstein 1645426
Formelmasse 212.01
Reinheit (%) ≥98%