Learn More
Kieselgur, J.T.Baker™
Catalog Number 15527944
185.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Weithalsflasche Braunglas
68855-54-9
CNa2O3
105.988
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
10340
CHEBI:29377
Dinatriumcarbonat
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
68855-54-9
CNa2O3
105.988
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
10340
CHEBI:29377
Dinatriumcarbonat
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Chemischer Name oder Material Kieselgur
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Partikelgröße 33 Mikron
Relative Dichte 1 l = 2.30 kg
Menge 500 g