Learn More
Fisherbrand™ Diamantförmige Wägeschiffchen
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ diamantförmige Wägeschiffchen sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
Marke: Fisherbrand™
41.24 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21752" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45900kg
Beschreibung
- Diamantförmige Wägeschiffchen, die flexibel für präzises Ausgießen sind.
- Breiter, flacher Boden, der ein Umkippen verhindert
- 2 Farben
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich von -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich
- 500er-Packung
- Einwegprodukt
Spezifikation
Weiß | |
Polystyrol | |
Wägeschiffchen | |
71 mm | |
14 mm |
Einwegprodukt | |
Diamantförmig | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer | |
46 mm |