Learn More
Notrax Diamond Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Non-Directional Deck Plate Pattern
Notrax Diamond Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
49.00 € - 141.00 €
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Material | Mikrozelluläres Vinyl |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17792118
|
Notrax
419S0023GY |
91 cm | 60 cm |
49.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17722128
|
Notrax
419S0035GY |
150 cm | 91 cm |
141.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17702118
|
Notrax
419C0024GY |
1830 cm | 60 cm | N/A | |||||
17732118
|
Notrax
419C0036GY |
1830 cm | 91 cm | N/A | |||||
17762118
|
Notrax
419C0048GY |
1830 cm | 122 cm | N/A | |||||
Beschreibung
- Non-directional ''Deck Plate'' pattern allows freedom of movement
- Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
- Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl
- Available with yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
- All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Spezifikation
Grau | |
Mikrozelluläres Vinyl | |
Matten für Industrie und Gewerbe |