Learn More
Diamantpulver, synthetisch, 40 60 Micron, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Diamantpulver wird in der Regel als Schleifmittel zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen verwendet
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013402.03
Weitere Details : CAS : 7782-40-3 Netto-Gewicht : 0.00100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11366718
  • 127.00 € / 1 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Diamond powder is generally used as an abrasive to grind and polish hard surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Diamond powder
7782-40-3
1 g
MFCD00211867
Synthetic
Pulver
(Metallbasis)
99.9%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation