Learn More
Notrax Diamond Flex™ Nitrile Oil Resistant Workstation Mat
Notrax Diamond Flex™ Nitrile Oil Resistant Mat - The 18.4 mm thick platform elevates and insulates the worker from the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and 'flex' with every movement.
372.00 € - 419.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz/Gelb |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 5,3 ft. |
Länge (metrisch) | 163 cm |
Material | Nitril-Kautschuk |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17752188
|
Notrax
547S3864BY |
163 cm | 97 cm |
372.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17772188
|
Notrax
547S4064BY |
163 cm | 102 cm |
419.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- High quality anti-fatigue individual workstation mat for heavy-duty industrial environments
- Standard size mats for individual workstations are loose lay and require no installation
- The 184 mm thick platform elevates and insulates the worker from the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and ''flex'' with every movement
- Highly visible yellow safety ramps included on all sides to prevent tripping
- 100% nitrile rubber compound
Spezifikation
Schwarz/Gelb | |
163 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
5,3 ft. | |
Nitril-Kautschuk |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Diamond Flex™ Nitrile Oil Resistant Workstation Mat