Learn More
Notrax Diamond CTE™ Eingangsschutzmatte mit Aqua Dam
Artikelnummer. p-7227321
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
305 x 91 cm
180 x 120 cm
305 x 120 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17771958
Marke: Notrax 151S0023BR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Notrax Diamond CTE™ Strong barrier entrance mat with Aqua Dam carpet covered rubber reinforced borders on all 4 sides. The textile top surface is high pressure mounded into a raised diamond strait pattern that works double duty to remove and trap dirt and moisture.
  • Die leistungsstarke Eingangsschutzmatte, bei der alle 4 Seiten mit „Aqua Dam“ Teppich auf den gummiverstärkten Kanten versehen sind, dient als Auffangvorrichtung und kann bis zu 4 l Wasser pro Quadratmeter aufnehmen
  • Die Textiloberfläche wird unter hohem Druck auf einem erhöhten Muster mit schmalen Rauten aufgebracht, das in mehreren Richtungen verläuft und seine doppelte Wirkung beim Entfernen und Auffangen von Schmutz und Feuchtigkeit entfaltet
  • Die strapazierfähige Rückseite aus Gummigranulat sorgt für maximale Beständigkeit
  • Die befestigte Rückseite minimiert Bewegungen auf sämtlichen Oberflächen und sorgt für einen erhöhten Sitz der Matte, sodass feuchte Hartböden darunter trocknen können
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 90 x 60 cm
Farbe Braun
Länge (angloamerikanisch) 35 in.
Länge (metrisch) 90 cm
Material Polypropylen
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 60 cm