Learn More
Diaminomaleonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425757
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1187-42-4
Summenformel C4H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 108.104
MDL-Nummer MFCD00001870
InChI-Schlüssel DPZSNGJNFHWQDC-ARJAWSKDSA-N
Synonym diaminomaleonitrile, 2,3-diaminomaleonitrile, hydrogen cyanide tetramer, maleonitrile, diamino, ccris 921, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, 2z, 2z-diaminobut-2-enedinitrile, 2,3-diamino maleonitrile, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, z, z-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
PubChem CID 2723951
IUPAC-Name (Z)-2,3-Diaminobut-2-endinitril
SMILES C(#N)C(=C(C#N)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diaminomaleonitrile
Schmelzpunkt 178°C to 182°C (decomposition)
Dichte 1.36
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 878333
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 108.1
Reinheit (%) 98%