Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Klemmhalter für Dialysebeutel
Robuste Stütze beim Aufhängen von Dialysebeuteln in Bechern oder Kannen
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18237-0000
Beschreibung
- Mit diesen starken Klemmen können Dialysebeutel in großen Bechern oder Kannen mit einer Dicke von bis zu 63 cm (0,25 Zoll) aufgehängt werden
- Die Beutel lassen sich leicht in den Schlitz schieben und der Halter kann dann an der Behälterkante befestigt werden
- Die glatte Polypropylenoberfläche kann zur Identifizierung mit Sequenznummern gekennzeichnet werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Klemmen für Dialysebeutel | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Nicht steril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Klemmhalter für Dialysebeutel > Klemmhalter für Dialysebeutel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur