Learn More
Diallyldibutyltin
Artikelnummer. p-7050877
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11354567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039621.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15336-98-8
Summenformel C14H28Sn
Molekulargewicht (g/mol) 315.088
MDL-Nummer MFCD00014944
InChI-Schlüssel LCGVYMRFNOWPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyldibutyltin, diallyldibutylstannane, dibutylbis prop-2-en-1-yl stannane, diallyl dibutyl stannane, diallyldi-n-butyltin, acmc-1bvvj, dibutyl-bis prop-2-enyl stannane
PubChem CID 84873
IUPAC-Name Dibutyl-bis(prop-2-enyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CC=C)CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diallyldibutyltin
Dichte 1.1002 g/mL
Siedepunkt 81°C (0.2 mmHg)
Brechungsindex 1.5
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 315.07
Physikalische Form Flüssig