Learn More
Diallylamin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10510551
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-02-7
Summenformel C6H11N
Molekulargewicht (g/mol) 97.16
MDL-Nummer MFCD00008642
InChI-Schlüssel DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallylamine, di-2-propenylamine, 2-propen-1-amine, n-2-propenyl, amine, diallyl, bis prop-2-en-1-yl amine, n-2-propenyl-2-propen-1-amine, unii-n18exb6v6p, n,n-diallylamine, ccris 4776, n-allylprop-2-en-1-amine
PubChem CID 31279
IUPAC-Name N-Prop-2-enylprop-2-en-1-amin
SMILES C=CCNCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diallylamine
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -88.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7890g/mL
Siedepunkt 110.0°C to 112.0°C
Flammpunkt 7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (H2C=CHCH2)2NH
Brechungsindex 1.4395 to 1.4415
Menge 250 mL
Beilstein 04, 208
Merck Index 15, 2974
Relative Dichte 0.789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 90g/L in water. Other solubilities: soluble in diethyl ether, ethanol
Formelmasse 97.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diallylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.