Learn More
Buerkle™ Labormessschaufel aus Kunststoff
Bürkle™ Chemiemesslöffel aus Kunststoff eignen sich für den Einsatz im Labor. Es handelt sich um diagonale Probenbecher.
Marke: Buerkle™ 5353-1000
81.81 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.39500kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Stärke und Haltbarkeit
- Lieferbar in drei Modellen: Laborschaufel, Winkelbecher und Pendelbecher
- Laborschaufel: für aggressive Flüssigkeiten, starker Polypropylengriff, keine Metallteile
- Winkelbecher: anpassbar an verschiedene Behälterformen durch anpassbare Winkeleinstellungen (bis zu 90°
- Pendelschaufel: lieferbar in Polypropylen und Edelstahl, schwingt automatisch in eine horizontale Position, kein Verschütten mehr, für tiefe und schmale Schäfte geeignet
- Laborschaufel besitzt einen integrierten Griff, Winkel- und Pendelbecher besitzen ein integriertes Einrastgelenk für Teleskopstangen
- Ideal für die Probenahme aus Bädern, Behältern, Schäften, offene Gewässern und anderen großen Flüssigkeitsbehältnissen
- Teleskopstangen sind separat in drei verschiedenen Größen lieferbar, Tiefen von 6 m können erreicht werden
Spezifikation
Laborschaufel | |
Griff | |
Polypropylen | |
Für aggressive Flüssigkeiten |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
1000 mL |