Learn More
Buerkle™ Labormessschaufel aus Kunststoff
Bürkle™ Chemiemesslöffel aus Kunststoff eignen sich für den Einsatz im Labor. Es handelt sich um diagonale Probenbecher.
Marke:  Buerkle™ 5353-0250
77.08 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10282461
  • 82.95 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabile Stützstange
  • Grifflänge 1 m
  • Keine Metallteile
  • Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Laborschaufel
Griff
Polypropylen
250 mL
Für aggressive Flüssigkeiten
Polypropylen
Polypropylen
Polypropylen
Nein
0,8 kg