Learn More
Diaceton-D-glucose, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
It is mainly used in biochemical reaction and used as medicine intermediate. It is used in synthesize for below products: L-gulose;1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-gulofuranose; Alllose; ;1,2:5,6-Double-O-Isopropylidene-3-C-(1-Methoxycarbonyl)Ethide-alfa-D-Furanose) ;1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-ribo-hexofuranose-3-ulose;6-deoxy idose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird hauptsächlich in biochemischen Reaktionen und als medizinisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird für die Synthese folgender Produkte verwendet: L-Gulose;1,2:5,6-Di-O-Isopropyliden-a-D-Gulofuranose; Alllose; ;1,2:5,6-Doppel-O-Isopropyliden-3-C-(1-Methoxycarbonyl)Ethide-alfa-D-Furanose) ;1,2:5,6-Di-O-Isopropyliden-a-D-Ribo-Hexofuranose-3-Ulose;6-Deoxyidose.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in warmem Wasser ergibt eine sehr schwache Trübung.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird hauptsächlich in biochemischen Reaktionen und als medizinisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird für die Synthese folgender Produkte verwendet: L-Gulose;1,2:5,6-Di-O-Isopropyliden-a-D-Gulofuranose; Alllose; ;1,2:5,6-Doppel-O-Isopropyliden-3-C-(1-Methoxycarbonyl)Ethide-alfa-D-Furanose) ;1,2:5,6-Di-O-Isopropyliden-a-D-Ribo-Hexofuranose-3-Ulose;6-Deoxyidose.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in warmem Wasser ergibt eine sehr schwache Trübung.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diacetone-D-glucose |
Schmelzpunkt | 107°C to 110°C |
Menge | 500 g |
Beilstein | 84386 |
Merck Index | 14,2965 |
Optische Drehung | −11° (c=5 in Ethanol) |
Formelmasse | 260.29 |
Reinheit (%) | ≥98% |