Learn More
Di-tert-butyltin dichloride, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10227330
Click to view available options
1 g-Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyltin dichloride
CAS 19429-30-2
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 97.5% min.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H18Cl2Sn
Strukturformel [(CH3)3C]2SnCl2
MDL-Nummer MFCD00009854
Menge 1 g
Synonym di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid
InChI-Schlüssel PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl
IUPAC-Name Ditert-butyl(dichloro)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 303.842
PubChem CID 88053
Formelmasse 303.83
Physikalische Form Crystalline Powder or Crystals