Learn More
Dinatriumdihydrogenorthophosphatdihydrat, HPLC für elektrochemische Nachweise, zertifiziert, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Förpackningsstorlek:
500 Gramm
Specifikationer
Specifikationer
| Schmelzpunkt | 243°C |
| CAS | 10028-24-7 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 8.7 to 9.4 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | H5Na2O6P |
| MDL-Nummer | MFCD00149182 |
| Synonym | disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o |
| InChI-Schlüssel | KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering