Learn More
Dinatriumhydrogenorthophosphat-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10666652
Dinatriumhydrogenorthophosphat-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10666652
500 g, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 10666652
Marke: Fisher Chemical S/4450/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Di-Natriumhydrogenorthophosphat-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, CAS:10028-24-7, weiß, Schmelzpunkt:243 °C, Molekularformel:H5Na2O6P, Molekulargewicht:177,987, pH-Wert:8,7 bis 9,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10028-24-7
Summenformel H5Na2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 177.99
MDL-Nummer MFCD00149182
InChI-Schlüssel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2oMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6451167
IUPAC-Name Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 243°C
Farbe Weiß
pH 8.7 to 9.4
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 177.99g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dinatriumhydrogenorthophosphat-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical™ >