Learn More
Dikaliumhydrogenorthophosphat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10376430
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Dikaliumhydrogenorthophosphat, wasserfrei, reinst, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-11-4
Summenformel HK2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
MDL-Nummer 11383
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 340°C
Farbe Weiß
pH 8.5 to 9.6
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 174.18g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter