Learn More
Di-Kalium-Wasserstoff-Orthophosphat wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Spezifikation
Schmelzpunkt | 340°C |
Farbe | Weiß |
pH | 8.5 to 9.6 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 174.18g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |