Learn More
Di-n-Propylsulfit, 99 %
Artikelnummer. 11358575
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11358575
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12033.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-98-3
Summenformel C6H14O3S
Molekulargewicht (g/mol) 166.235
MDL-Nummer MFCD00059404
InChI-Schlüssel MAIQPVFXODAAIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-propyl sulfite, di-n-propyl sulphite, sulfurous acid, dipropyl ester, dipropyl sulphite, dipropylsulfite, di-n-propylsulfit, sulfurous acid dipropyl ester, sulphurous acid dipropyl ester, dipropyl ester of sulfurous acid
PubChem CID 136434
IUPAC-Name Dipropylsulfit
SMILES CCCOS(=O)OCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-propyl sulfite
Dichte 1.03
Siedepunkt 107°C to 109°C (42 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 5 g
UN-Nummer UN3334
Beilstein 1703571
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 166.24
Reinheit (%) 99%