Learn More
Di-n-Propyl-Disulfid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-n-propyl disulfide |
Schmelzpunkt | -86°C |
Dichte | 0.96 |
Siedepunkt | 193°C to 194°C |
Flammpunkt | 64°C (147°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.4967 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3082 |
Beilstein | 969200 |