Learn More
Di-n-Octylzinnoxid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314402
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Identificadores de productos químicos
CAS 870-08-6
Summenformel C16H34OSn
Molekulargewicht (g/mol) 361.16
MDL-Nummer MFCD00013839
InChI-Schlüssel LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin
PubChem CID 93563
IUPAC-Name dioctylstannanone
SMILES CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Di-n-octyltin oxide
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 361.14
Reinheit (%) ≥32.0% (Sn)
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Granulat
compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-n-octyltin oxide
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Consejos de prudencia
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.