Learn More
Di-n-hexylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322466
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11322466
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06326.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 143-16-8 | C12H27N | 185.355 g/mol
Di-n-hexylamine is used in organic synthesis and involved in the preparation of succinic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-n-Hexylamin wird in der organischen Synthese verwendet und ist an der Herstellung von Succinsäure beteiligt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden und Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-16-8
Summenformel C12H27N
Molekulargewicht (g/mol) 185.355
MDL-Nummer MFCD00009521
InChI-Schlüssel PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine
PubChem CID 8920
IUPAC-Name N-Hexylhexan-1-amin
SMILES CCCCCCNCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-hexylamine
Schmelzpunkt 3°C
Dichte 0.79
Siedepunkt 236°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.4335
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2927
Beilstein 1738519
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 185.36
Reinheit (%) ≥98%