Learn More
Di-n-butyltinoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Di-n-butyltin oxide |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Geruch | Odorless |
| Strukturformel | [CH3(CH2)3]2SnO |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3146 |
| Beilstein | 4126243 |
| Formelmasse | 248.94 |
| Reinheit (%) | 98% |