Learn More
Di-n-Butyltin bis(2-Ethylhexanoat), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080311
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11344819
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071126.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2781-10-4 | C24H48O4Sn | 519.35 g/mol
Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate) is used in silanol condensation reactions for caulk and sealant applications and in the production of silicones. It is also used in one or two component systems which are compatible with aromatic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2781-10-4
MDL-Nummer MFCD00015261
PubChem CID 76044
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin bis (2-ethylhexanoate)
Schmelzpunkt 57°C to 59°C
Dichte 1.070 g/mL
Siedepunkt 220°C (2 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C22H21NO2S
Menge 5 g
UN-Nummer UN3146
Synonym s-trityl-l-cysteine, +-s-trityl-l-cysteine, h-cys trt-oh, s-tritylcysteine, tritylcysteine, 3-tritylthio-l-alanine, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-alanine, 3-tritylthio, stlc, s-triphenylmethyl-l-cysteine
Löslichkeitsinformationen Soluble in mineral oil, acetone, xylene
InChI-Schlüssel DLMYFMLKORXJPO-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)O)N
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-tritylsulfanylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 363.48
Formelmasse 519.34
Physikalische Form Klumpen