Learn More
Di-n-Butyltindichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453357
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4593-81-1
Summenformel C8H18Cl2Ge
Molekulargewicht (g/mol) 257.762
MDL-Nummer MFCD00013590
InChI-Schlüssel VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4
PubChem CID 20723
IUPAC-Name Dibutyl(dichlor)german
SMILES CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butylgermanium dichloride
Dichte 1.208
Siedepunkt 241°C to 243°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]2GeCl2
Brechungsindex 1.473
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 257.73
Reinheit (%) 97%