Learn More
Di-n-Butylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Di-n-butylamine is an important intermediate used for various applications in organic synthesis. It is involved in the production of rubber chemicals like di-n-butylthiocarbamate thiuram, emulsifiers and dibutylethanolamine, which is used in coatings and paints. It is also used as plasticizer in PVC matrix and a corrosion inhibitor in an aqueous system. It plays an important role as a catalyst in vulcanization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Di-n-Butylamin ist ein wichtiges Zwischenprodukt für verschiedene Anwendungen in der organischen Synthese. Es ist an der Herstellung von Gummichemikalien wie di-n-Butylthiocarbamat Thiuram, Emulgatoren und Dibutylethanolamin beteiligt, das in Beschichtungen und Farben verwendet wird. Es wird auch als Weichmacher in der PVC-Matrix und als Korrosionshemmer in einem wässrigen System verwendet. Außerdem spielt es eine wichtige Rolle als Katalysator bei der Vulkanisierung.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ether, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid, Zink, Eisen und Kupfer.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-n-butylamine |
Schmelzpunkt | °C to 62°C |
Dichte | 0.767 |
Siedepunkt | 159°C to 160°C |
Flammpunkt | 39°C (102°F) |
Prozentgehaltsbereich | ≥98% |
Strukturformel | [CH3(CH2)3]2NH |
Brechungsindex | 1.4169 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN2248 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Di-n-butylamine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Di-n-butylamine