Learn More
Di-n-Butylsulfoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is used as an active pharmaceutical intermediate and in the extraction of thorium(IV) from nitric acid solutions in xylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt und bei der Extraktion von Thorium(IV) aus Salpetersäurelösungen in Xylol verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln schützen. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt und bei der Extraktion von Thorium(IV) aus Salpetersäurelösungen in Xylol verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln schützen. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-n-butyl sulfoxide |
Schmelzpunkt | 31°C to 34°C |
Dichte | 0.832 |
Siedepunkt | 250°C |
Flammpunkt | 121°C (249°F) |
Brechungsindex | 1.467 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1747425 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |