Learn More
Di-n-Butylphosphat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-n-butyl phosphate |
Schmelzpunkt | -13°C |
Dichte | 1.058 g/mL |
pH | 1.0 |
Siedepunkt | 250°C |
Flammpunkt | 157°C (315°F) |
Geruch | Odorless |
Brechungsindex | 1.428 |
Menge | 250 mL |
UN-Nummer | UN1718 |