Learn More
Di-Lauroylperoxid, Pure, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
5 x 1 g
100 g
Verpackung:
Fläschchen
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 53°C |
Farbe | Weiß |
Verpackung | Fläschchen |
Menge | 5 x 1 g |
Formelmasse | 398.63g/mol |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dilauroyl peroxide
- Gefahr
- Organisches Peroxid Typ C & D
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.