Learn More
Thermo Scientific™ DH5α kompetente Zellen; hohe Effizienz
Artikelnummer. 16512160 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
20 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16512160
Marke: Thermo Scientific™ EC0112
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Hocheffiziente, chemisch kompetente E. coli-Zellen, ideal für den Aufbau von Genbanken oder die Erzeugung von cDNA-Bibliotheken mit aus Plasmid gewonnenen Vektoren
  • Der φ80dlacZΔM15-Marker ermöglicht die α-Komplementation des β -Galactosidase-Gens aus pUC oder ähnlichen Vektoren, um ein Blau-Weiß-Kolonie-Screening auf bakteriellen Agarplatten mit Bluo-Gal oder X-Gal zu ermöglichen
  • RecA1- und endA1-Mutationen in DH5α-Zellen verbessern die Stabilität und Qualität der extrahierten Plasmid-DNA
  • Hohe Transformationseffizienz: >1x109 cfu/μg pUC19 DNA
  • Geeignet für Routine- und Hochdurchsatz-Klonanwendungen
  • Genetische Marker, die ein Blau-Weiß-Kolonie-Screening ermöglichen
  • Praktische zwei Reaktionen pro Fläschchenverpackung
  • S.O.C. Auch das Wachstumsmedium ist enthalten
  • DH5α kompetente Zellen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine hohe Transformationseffizienz erfordern:
    • Effizientes DNA-Klonieren, das aus PCR-, cDNA-Generierungsreaktionen abgeleitet wird
    • Der RecA1-Marker erleichtert die Arbeit mit schwer transformierbarer DNA
    • Ideal für die Erzeugung von cDNA-Bibliotheken mit aus Plasmid abgeleiteten Vektoren
    • Vor Ort gesteuerte Mutagenese
  • Genotyp: F– φ80lacZΔ M15 Δ (lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK– mK+) PhoA supE44 λ- thi–1 gyrA96 relA1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Chemically Competent
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Inhalt und Lagerung Trockeneis (-80 °C)
Bakterien- oder Hefenstamm DH5α
Spezies E. coli
Format Rörchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung
Menge 20 Reaktionen