Learn More
Cytiva Dextrin-Sepharose™ Hochleistungsmedien
Artikelnummer. p-3667182 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 11570684
Marke: Cytiva 28935597
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bieten eine praktische Affinitätsreinigung rekombinanter Proteine mit Maltose-Bindungsprotein-Tags (MBP-Tags)
  • Physiologische Bedingungen und schonend durchgeführte Elution erhalten die Aktivität des Zielproteins
  • Robustes, stabiles Medium ermöglicht schmale Peaks bei der Elution des Zielproteins
  • Kompatibel mit gängigen wässrigen Puffern und problemlos mit 0.5 M NaOH regeneriert
  • Einfache Skalierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 ml
Material Dextrin Sepharose
Partikelgröße 34 μm
Matrix Affinitätsharz
compliance-icons
Produktidentifikator
  • dextrin sepharose high performance
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol