Learn More
Dextransulfat-Natriumsalz (36,000 bis 50,000 gem. Gew.), MP-Qualität, MP Biomedicals™
Induziert schwere Colitis (chronisch-entzündliche Darmerkrankung) bei Labortieren
Marke: MP Biomedicals 0216011010
160.63 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 9011-18-1 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Induces severe colitis (inflammatory bowel disease) in laboratory animals
Dextransulfat-Natriumsalz oder DSS ist ein synthetisches, sulfatisiertes, verzweigtes Polysaccharid-Derivat von Dextran, das in der biomedizinischen und klinischen Forschung vielfach verwendet wird. Eine wichtige Eigenschaft von DSS besteht darin, Colitis bei Mäusen und Ratten auszulösen, wenn es im Trinkwasser verabreicht wird. DSS bindet an mittelkettellange Fettsäuren im Dickdarm und induziert Darmentzündungen. Colitisauslösende DSS (MW = 36.000 bis 50.000) von MP Bio ist nach expertengerpüften wissenschaftlichen Publikationen eines der am häufigsten verwendeten Produkte.
- Induziert schwere Colitis (chronisch-entzündliche Darmerkrankung)
- Höchster Schwefelgehalt – 19 %
- Höchste Chiralität – +104° spezifische Rotation
- Niedrigster pH–Wert 6,2 bei 1 % Lösung
Spezifikation
Weiß | |
5 to 7.11 (1% aqueous solution) | |
9011-18-1 | |
92°C | |
MFCD00081551 | |
10 g | |
*-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] | |
40,000 | |
Gütegrad Colitis | |
Kunststoffbehälter |
Dextransulfat-Natriumsalz | |
Pulver | |
310°C | |
(C6H7O5)m(C6H7O5)n | |
Soluble in water | |
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N | |
Dextran sulfate sodium salt | |
Wird zur Induktion von Colitis ulcerosa bei Tieren und zur umfassenden Untersuchung von Dickdarmkrebs in Bezug auf die Kolon-Entzündung verwendet | |
<10% |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.