Learn More
Dexamethason, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Dexamethason ist ein synthetisches adrenales Glukokortikoid, das den Kohlenhydratstoffwechsel moduliert, die von den Nebennieren ausgelöste Sekretion adrenocorticotroper Hormone hemmt und eine ausgeprägte entzündungshemmende Wirkung hat.
• Dexamethason kann sich an spezifische nukleäre Steroidrezeptoren binden, proentzündliche Signale hemmen, entzündungshemmende Signale fördern und NF-kB-Wirkung und apoptotische Wege stören.
Anwendungen
• Dient zur Untersuchung von Apoptose, Signalübertragungswegen zwischen Zellen und Genexpression.
• Diese Verbindung zeigt auch adrenerge, antiemetische und antineoplastische Wirkungen
• Kommt als wichtiger Regulator der zellulären Proliferation und Ausdifferenzierung in menschlichen Zellkulturen in vitro zum Einsatz
• Dexamethason dient in Kulturmedien zum Fördern der Ausdifferenzierung adipos abgeleiteter Stammzellen in osteogenes Gewebe
• Wird bei der In-vitro-Stimulation von primären normalen menschlichen Bronchialepithelzellen (NHBE) und der glatten Muskulatur der Atemwege (ASM) verwendet
• Diese Verbindung kommt wegen für ihrer Fähigkeit zum Regulieren des Überlebens, Wachstums und der Ausdifferenzierung von T-Zellen zum Einsatz.
•Hemmt darüber hinaus auch die Induktion von Stickstoffmonoxid-Synthase.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dexamethason |
Schmelzpunkt | 255.0°C to 261.0°C |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15, 2945 |
Spezifische Drehung | + 75.00 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
- Dexamethasone
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.