Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Dewax und HIER-Puffer L,M,H (IVD)
Epredia™ Puffer zur Wachsentfernung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (HIER, Heat Induced Epitope Retrieval) automatisieren gleichzeitig die Entparaffinierung, die Rehydrierung und die Epitopdemaskierung im Epredia™ PT Module.
Marke: Epredia™ TA-999-DHBM
615.12 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die automatisierte Entparaffinierung (Wachsentfernung) und Rehydrierung von IHC-Objektträgern eignet sich ideal zur Verringerung der Aufarbeitungszeit und Verschlankung des Workflows. Die wässrige Entparaffinierung ist heutzutage die übliche Verfahrensweise für moderne IHC-Instrumente, zeigt aber häufig eine unvollständige Entparaffinierung. Die Puffer zur Wachsentfernung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (HIER, Heat Induced Epitope Retrieval) automatisieren gleichzeitig die Entparaffinierung, die Rehydrierung und die Epitopdemaskierung im Epredia PT Module. Die neue proprietäre Formulierung beseitigt manuelle Schritte und verbessert die Aufbereitungszeit. Darüber hinaus sind die Ergebnisse mit den herkömmlichen Methoden kompatibel und können daher unmittelbar in den Routine-Workflow integriert werden.
Spezifikation
10 x 100 ml | |
Wachsentfernungs- und HIER-Puffer |