Learn More
Day Impex™ GLASEINSATZ 0,15L FUER DEWAR 49200 49200
Praktisch und sicher konzipiert. Day Impex™ Dewar-Ersatzbehälter aus Glas sind extrem niedrig evakuiert, um eine sichere und effiziente Handhabung aller verflüssigten Gase, Gefriermischungen und Proben zu ermöglichen.
Marke:  Day Impex™ 210014
Artikelnummer. 11867442
  • 188.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Innenbehälter aus Borosilikatglas
  • Ultrahochvakuumiert
  • Sichere und effiziente Handhabung aller verflüssigten Gase, Gefriermischungen und Proben
Spezifikation
Spezifikation
50 mm
170 ml
50 mm
77 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Day Impex™ GLASEINSATZ 0,15L FUER DEWAR 49200 49200 > dimCapacityMetric: 170 ml