Learn More
KGW Isotherm™ Isolierte Dewar-Trageflaschen
Zur Lagerung und zum Transport von temperaturempfindlichen Gütern wie Trockeneis. KGW Isotherm™ Isolierte Dewar-Transportgefäße bestechen durch ihre beständige Konstruktion aus Borosilikatglas 3.3.
Marke: KGW Isotherm™ 1211
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kühlung kleiner Proben
- Versilbert und vakuumdicht isoliert
- Flexibel im Labor anwendbar
- Mit Aluminiumgriffen
- Mit einem mit zwei Federklemmen gehaltenen, isolierten Deckel
- Mit entweder blau beschichteter Metallabdeckung oder Edelstahlabdeckung
Spezifikation
120 mm | |
150 mm | |
Isolierter Deckel, durch zwei Federclips gehalten, Griff | |
1000 ml | |
Borosilikatglas |
Kühlen von kleinen Proben | |
215 mm | |
Blau beschichteter Metalldeckel | |
100 mm |