Learn More
Thermo Scientific™ DEV-Nähragar (Röhrchen)
Beschreibung
Spezifizieren Sie mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ DEV-Nähragar in gebrauchsfertigen Röhrchen lebensfähige Organismen in Wasser, Lebensmitteln und anderen Materialien. Das nichtselektive Universalmedium fördert das Wachstum einer Vielzahl von Mikroorganismen.
Kein Pipettieren, Dispensieren oder Autoklavieren notwendig dank praktischer, gebrauchsfertiger Röhrchen vorgefüllt mit DEV-Nährboden-Agar.
- Praktisch: Die vorgefüllten Röhrchen können sofort verwendet werden.
- Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
- Nährstoffreich: Fördert das Wachstum einer Vielzahl von Mikroorganismen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün/beige, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
| Beschreibung | DEV-Nähragar-Röhrchen |
| Format | Röhrchen |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agar |
| Verpackungsart | 50 Röhrchen in einem Karton |
| Menge | 50 Stück/Packung |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.