Learn More
Deuteriumoxid, für die NMR-Spektroskopie, in 0.75-ml-Ampullen, 100.0 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 7.5mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Deuterium oxide |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1,1050 g/ml |
Deuterium (D) | Min. 99,95% |
Verpackung | Ampulle |
Brechungsindex | 1,328 |
Relative Dichte | 1,105 |
Viskosität | 1,25 mPa.s (20 °C) |
Menge | Gehäuse 7.5mL |