Learn More
Fisherbrand™ Deuterium-Lampen
Artikelnummer. 16290932 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ABI 757 759 783A 785A 1000S 980 120A 130A
Agilent 1100, 1200 DAD lange Lebensdauer
Agilent 1100, 1200 G1315/G1365 C- und D-Serie DAD
Agilent 1290 DAD
Agilent 1100 DAD, 8453
Agilent 1100 VWD, lange Lebensdauer
Dionex PDA-100, PDA-3000, AD-25
Dionex Ultimate UVD 3000 Nano LC D2
Hitachi L- und U-Serie
JASCO UV970 975 (BC) 1570 1575 2070 2075 3075, MD900 MD1500 MD2000
JASCO V-500 530 550, 560 570 600 630 650 660 670 700 7800 7850
PE Lambda 2 zu 45 800 900 Bio, 55X-Serie LC480
Shimadzu LC2010, D2
Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M1
Shimadzu UV-Serie Spektralphotometer und BioSpec-mini
Varian ProStar 330 DAD
Varian ProStar 340 345
Varian Prostar 325 335 lange Lebensdauer
Varian UV50/100/200 9050 Prostar 31
Waters 2487, lange Lebensdauer
Waters Acquity 2489/2998
Waters 996, 2996 PDA, lange Lebensdauer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16290932
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Fisherbrand™ Deuteriumlampen werden einzeln geprüft, zertifiziert und nach den gleichen Spezifikationen wie OEM garantiert.
  • Hergestellt in hochmodernen, von Lampenherstellern anerkannten Produktionsstätten
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit der hergestellten Produkte
  • Lampen für alle wichtigen Geräte erhältlich
Spezifikation
Lichtquelle UV
Wavelength 400/185 nm
Öffnungsweite (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) ABI 757 759 783A 785A 1000S 980 120A 130A
Verpackungsmenge Je 1
Produkttyp Deuteriumlampe