Learn More
Fisherbrand™ Deuterium-Lampen
Mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Fisherbrand™ Deuteriumlampen werden einzeln geprüft, zertifiziert und nach den gleichen Spezifikationen wie OEM garantiert.
Marke: Fisherbrand™ 11958-19
823.65 EUR gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24161" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt in hochmodernen, von Lampenherstellern anerkannten Produktionsstätten
- Vollständige Rückverfolgbarkeit der hergestellten Produkte
- Lampen für alle wichtigen Geräte erhältlich
Spezifikation
UV | |
1 mm | |
Je 1 |
400/185 nm | |
PE Lambda 2 zu 45 800 900 Bio, 55X-Serie LC480 | |
Deuteriumlampe |